Learn More
Thermo Scientific™ Cámara de bloqueo™ celular con bandeja de acero inoxidable, acero inoxidable
Cámaras protegidas para las células más sensibles
Marca:  Thermo Scientific™ 50151650
906.96 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15864285
  • 1401.98€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Cámaras protegidas para las células más sensibles
  • Cada cámara Cell Locker es una cámara de cuarentena eficaz.
  • Los filtros de membrana dobles de 0,2 μm permiten la circulación del aire pero retienen los microbios contaminantes.
  • El filtro de membrana sustituible de 0,2μm es hidrófobo, oleófobo y resistente a los disolventes orgánicos, y se han demostrado su seguridad biológica y baja citotoxicidad.
  • Pruebas independientes realizadas por terceros validan la protección frente a microorganismos circulantes (siempre y cuando se use según lo indicado)
Cada cámara Cell Locker admite 9 frascos de cultivo celular T-75, 20 placas de 6 pocillos o 24 placas de 96 pocillos.
  • Las placas y los matraces pueden extraerse de forma individual mediante una bandeja de trabajo o bien dentro de la cámara Cell Locker gracias a la cubierta de transporte opcional que protege las muestras del aire exterior.
  • La bandeja antideslizante puede extraerse para permitir acceso a los recipientes de cultivo, o bien retirarse por completo.
  • La cámara Cell Locker puede desinfectarse manualmente o esterilizarse en autoclave.
Garantía: 1 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cámara Cell Locker con bandeja de acero inoxidable
Nueve frascos para cultivo celular T-75 cada una, 20 placas de 6 pocillos cada una o 24 placas de 96 pocillos cada una
Acero inoxidable
1
1 año
Acero inoxidable
LED
53
Accesorio
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Cámara de bloqueo™ celular con bandeja de acero inoxidable, acero inoxidable >