Learn More
Corning™ Solución de recuperación celular
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8874000 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 11543560
Marca: Corning™ 354253
Permite recuperar células cultivadas sobre matriz de membrana basal Corning™ Matrigel™ para los análisis bioquímicos posteriores
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Solución para recuperación celular
Cantidad 100 ml