Learn More
Hellma Celda para mediciones de luz dispersa, Tipo 40-QS
Celda de luz dispersa de vidrio de cuarzo muy puro Suprasil™ con un tapón de PTFE.
Marca:  Hellma 540-110-80
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10066001
  • 161.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con cuarzo de alta pureza Suprasil™
  • Rango UV/VIS
  • Para ensayos de luz dispersa
  • Tapón de PTFE incluido
Especificaciones
Especificaciones
3200 μl
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Grosor de base: 1 mm
1/paq.
75 mm
Cuarzo Suprasil
8 mm
Tapón PTFE
200 - 2500 nm
10 mm