Learn More
Greiner Bio-One Raspadores de células
Para la eliminación mecánica suave de células adherentes. El diseño de los raspadores de células Greiner Bio-One minimiza la acumulación de células en suspensión en la estructura de la hoja de cuchilla.
511.00€ - 591.00€
Especificaciones
Longitud de la hoja (métrico) | 1,8 cm |
---|---|
N.º por caja | 100/caja |
Tipo de producto | Raspador de células |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Longitud del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del mango (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10461961
|
Greiner Bio-One
541080 |
40 cm |
591.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10516762
|
Greiner Bio-One
541070 |
28 cm |
511.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estéril
- Diseño de raspador optimizado para obtener la máxima recolección de células
- Ángulo de giro de 60 °C
- Envasado individualmente
Especificaciones
1,8 cm | |
100/caja | |
Raspador de células | |
Estéril |