Learn More
STEMCELL Technologies CellAdhere™ Laminin-521
Código de producto. p-7217460
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 μg
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1000 microgramos
Código de producto. 15834087
Marca: STEMCELL Technologies 77004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Matrix for maintenance of human ES and iPS cells in combination with mTeSR™1, TeSR™-E8™, or TeSR™2
  • Support the growth and differentiation of human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells under feeder-free conditions with this defined and xeno-free cell culture matrix
  • For consistent cell populations and reproducible results in downstream applications, use CellAdhere™ Laminin-521 with TeSR™ maintenance media to provide a defined culture substrate for cell maintenance
  • Laminin 521 is expressed and secreted by human pluripotent stem cells (hPSCs) in the inner cell mass of the embryo and therefore creates a biologically relevant hPSC culture environment in vitro
  • Compared to other matrices, CellAdhere™ Laminin-521 increases single-cell attachment and survival and does not require the addition of apoptotic inhibitors during plating
  • Note that single-cell passaging of human ES and iPS cells can result in selective pressure and lead to genetic aberrations
  • If passaging as single cells, we recommend checking the karyotype frequently
Especificaciones
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells
Cantidad 10 x 100 μg
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.