Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-L-lisina, microplaca de fondo plano
Color:negro, fondo transparente; esterilidad:no estéril; tapa:con tapa
Marca: Greiner Bio-One 655936
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
La poli-D-lisina (PLL) son moléculas sintéticas que aumentan la fijación celular a recipientes mediante la modificación de la carga neta de la superficie sin estimular la actividad biológica.- Revestidas con proteína sintética poli-D-lisina (30-70 kDa)
- Para favorecer la fijación celular, la proliferación y el crecimiento de líneas de células transfectadas, líneas de células neuronales, neuronas primarias y células gliales
- Productos listos para su uso
- Incluye tapa con anillos de condensación
Especificaciones
Estándar | |
Temperatura ambiente | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
De 0,025 a 0,34 ml | |
20 | |
Negro |
Con tapa | |
0,34 cm2 | |
Negro, Fondo transparente | |
96 | |
Tratamiento con poli-L lisina | |
Plano | |
20/caja |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.