Learn More
Invitrogen™ Módulo de deconvolución 2D Celleste™, licencia para un solo usuario
Conjunto de herramientas de análisis y visualización de imágenes diseñadas para una amplia gama de aplicaciones biológicas que le permiten transformar sus imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado y personalizable
Marca:  Invitrogen™ AMEP4864
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 16606484
  • 2580.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El software de análisis de imágenes Celleste 5.0 es un paquete de herramientas de análisis y visualización de imágenes diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas que permiten transformar sus imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado y personalizable. Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de nuestros microscopios EVOS, el software Celleste 5 permite capturar, procesar, medir, analizar y compartir imágenes y datos eficientemente.
  • Los módulos opcionales para deconvolución, visualización y análisis 2D y 3D permiten personalizar las capacidades según sus necesidades. El módulo de deconvolución ciega/no ciega 2D Celleste 5 ayuda a mejorar la calidad de imagen de plano único (S/N) de células o cortes de tejido al eliminar la neblina de fondo (luz desenfocada)
  • Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y la edición de imágenes
  • Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes
  • Opciones de deconvolución ciega y no ciega
  • Mejora drástica de la calidad de imagen
  • Eliminación de desenfoques que pueden ocultar detalles importantes
  • Herramientas para generar imágenes más impresionantes y datos fiables
  • La deconvolución es un proceso basado en algoritmos que se utiliza para restaurar la pérdida sistemática de contraste de imagen (desenfoque), consecuencia de la función de dispersión de punto de imagen (PSF). Los potentes algoritmos de restauración 2D y 3D disponibles en los módulos Celleste 5 permiten desconvolucionar sus imágenes para mejorar el contraste y la calidad, o visualizarlas en Z, a lo largo del tiempo y mediante canal, y luego analizar la imagen resultante utilizando un juego de herramientas ampliado.
Especificaciones
Especificaciones
Invitrogen™
EVOS
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.