Learn More
Invitrogen™ Módulo de análisis 3D Celleste™, licencia para un solo usuario
El software de análisis de imágenesCelleste 5.0 es un paquete de herramientas de análisis y visualización de imágenes diseñadas para una amplia gama de aplicaciones biológicas que permiten transformar sus imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado y personalizable.
Marca: Invitrogen™ AMEP4867
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de nuestros microscopios EVOS, el software Celleste 5 permite capturar, procesar, medir, analizar y compartir imágenes y datos eficientemente. Los módulos opcionales para deconvolución, visualización y análisis 2D y 3D permiten personalizar las capacidades según sus necesidades. Este módulo de análisis 3D Celleste 5 ayuda a visualizar objetos 3D complejos mediante la segmentación guiada diseñada para facilitar la identificación y las mediciones.
El software Celleste 5.0, junto con el módulo de análisis 3D, ofrece estas importantes ventajas:
• Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y la edición de imágenes.
• Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes.
• Segmentación automática de objetos mediante cualquier fotograma 2D en la pila Z.
• Propagación t sin fisuras en Z con herramientas automatizadas o semiautomatizadas.
• Generación automática de isosuperficies y pseudosuperficies.
• Recuento 3D, incluida la colocalización.
• Medición de distancias de punta a punta, superficies y volúmenes.
Más información sobre los módulos de deconvolución
La deconvolución es un proceso basado en algoritmos que se utiliza para restaurar la pérdida sistemática del contraste de la imagen (desenfoque) resultante de la función de dispersión de puntos de imagen (PSF). Los potentes algoritmos de restauración 2D y 3D disponibles en los módulos Celleste 5 permiten desconvolucionar sus imágenes para mejorar el contraste y la calidad, o visualizarlas en Z, a lo largo del tiempo y mediante canal, y luego analizar la imagen resultante utilizando un juego de herramientas ampliado.
Especificaciones
Invitrogen™ | |
EVOS | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.