Learn More
Invitrogen™ Módulo de visualización 3D Celleste™, licencia para un solo usuario
Conjunto de herramientas de análisis y visualización de imágenes diseñadas para una amplia gama de aplicaciones biológicas que le permiten transformar sus imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado y personalizable
Marca: Invitrogen™ AMEP4866
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- El software de análisis de imágenes Celleste 5.0 es un paquete de herramientas de análisis y visualización de imágenes diseñado para una amplia gama de aplicaciones biológicas que permiten transformar sus imágenes en datos cuantitativos en un flujo de trabajo optimizado y personalizable. Junto con las potentes capacidades de adquisición de imágenes de nuestros microscopios EVOS, el software Celleste 5 permite capturar, procesar, medir, analizar y compartir imágenes y datos eficientemente.
- Los módulos opcionales para deconvolución, visualización y análisis 2D y 3D permiten personalizar las capacidades según sus necesidades. Este módulo de visualización 3D Celleste 5 ayuda a mejorar la visualización de objetos 3D mediante una amplia gama de potentes herramientas.
- Herramientas de flujo de trabajo optimizadas que facilitan la visualización y la edición de imágenes
- Potentes funciones de análisis de imágenes para segmentación, clasificación y cuantificación de imágenes individuales o de un lote de imágenes
- Ajuste de fondo y transparencia
- Selección de diferentes tipos de proyección que se adaptan mejor a sus imágenes
- Creación y mejora de películas 3D mediante anotaciones de fotogramas clave, recuentos de objetos y ajustes de intensidad
- La deconvolución es un proceso basado en algoritmos que se utiliza para restaurar la pérdida sistemática de contraste de imagen (desenfoque), consecuencia de la función de dispersión de punto de imagen (PSF). Los potentes algoritmos de restauración 2D y 3D disponibles en los módulos Celleste 5 permiten desconvolucionar sus imágenes para mejorar el contraste y la calidad, o visualizarlas en Z, a lo largo del tiempo y mediante canal, y luego analizar la imagen resultante utilizando un juego de herramientas ampliado.
Especificaciones
Invitrogen™ | |
EVOS | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.