Learn More
Molecular Probes™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Flow Cytometry Assay Kit
El kit de ensayos de citometría de flujo verde de caspasa-3/7 CellEvent™ permite la detección de citometría de flujo de caspasa-3 y caspasa-7 en células apoptóticas.
Marca:  Molecular Probes™ C10740
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15583329
  • 141.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit incluye el nuevo reactivo de detección verde de caspasa 3/7 CellEvent™ de sustratos fluorogénicos, además del colorante para células muertas SYTOX™ AADvanced™.
• Específico para caspasa 3/7: incluye la secuencia de reconocimiento para la caspasa 3 y la caspasa 7 activadas.
• Fácil identificación: permite distinguir claramente las células vivas, muertas y apoptóticas.
• Análisis rápido: no se requieren procesos de lavado ni fijación.
• Compatibilidad multicolor: se puede combinar con otros colorantes excitables por el láser de 488 nm u otros láseres
El reactivo de detección verde de caspasa 3/7 CellEvent™ es un reactivo que penetra en las células y que consta de un péptido de cuatro aminoácidos (DEVD) conjugado con un colorante de unión de ácidos nucleicos. Durante la apóptosis, las proteínas caspasa-3 y caspasa-7 están activadas y pueden disociar la secuencia de reconocimiento de caspasa 3/7 codificada en el péptido DEVD. La disociación de la secuencia de reconocimiento y el enlace de ADN por el reactivo marca las células apoptóticas con una señal brillante fluorogénica que tiene una absorción/emisión máximas de ∼ 511/533 nm. Cuando se utilizan junto con el colorante de células muertas SYTOX™ AADvanced™, las células apoptóticas pueden diferenciarse fácilmente de las vivas y las necróticas.
Debido a que ningún parámetro define la apoptosis en todos los sistemas, se sugiere el uso de una combinación de mediciones diferentes para la detección fiable de la apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
20 ensayos
Kit de ensayo de caspasa
488
Hielo húmedo
Fluorescente
Citómetro de focalización acústica Attune™, Citómetro de flujo
Otras etiquetas o colorantes
Kit
Contiene un vial de reactivo de detección verde de caspasa 3/7 CellEvent™, un vial de colorante de células muertas SYTOX AADvanced y un vial de DMSO.
Almacene todos los viales del kit en posición vertical, a -20 °C o menos, desecados y protegidos de la luz.
SYTOX AADvanced: 546/647
Reactivo de detección de caspasa 3/7 CellEvent de color verde: 511/533
CellEvent™
Citometría de flujo
Reactivo de detección de caspasa 3/7 CellEvent™ de color verde, colorante de células muertas SYTOX AADvanced
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.