Learn More
Agua para biología molecular comprobada según el agua estéril USP, Corning™ Código de producto.: 15383581
Agua para biología molecular comprobada según el agua estéril USP, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. 15383581
6 x 100 mL
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Código de producto. 15383581
Marca: Corning Media Tech 46000CI
Se utiliza en aplicaciones sin ARNasa, ADNasa ni proteasa. El agua para biología molecular Corning™ comprobada según el agua estéril USP se utiliza para la preparación de tampones, purificación de ADN/ARN, secuenciación y bibliotecas de ADN, ADN recombinante, clonación y mapeo genético.
El agua de calidad para biología molecular ideal para aplicaciones en las que se requiere agua de alta pureza, sin ARNasa, ADNasa y proteasa (por ejemplo, preparación de PCR y otras reacciones de biología molecular, extracción de ADN/ARN/proteínas, purificación y reactivos de almacenamiento). El agua de calidad para biología molecular se prueba según las propiedades químicas y físicas encontradas en la monografía de la USP para agua purificada estéril.
Certifications
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 6 x 100 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote32524006 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/04/2025 Catalog Number46-000-CI
Número de lote29224008 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/04/2025 Catalog Number46-000-CI
Número de lote26124011 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/04/2025 Catalog Number46-000-CI
Número de lote22724008 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/12/2024 Catalog Number46-000-CI
Número de lote13424007 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha01/11/2024 Catalog Number46-000-CI
Título del producto
Agua para biología molecular comprobada según el agua estéril USP, Corning™ >