Learn More
Corning™ Medio de cultivo celular cellgro™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tipo de producto:
Medios de cultivos celulares
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
El medio de suero reducido transfectagro™ está diseñado para maximizar el crecimiento de una variedad de tipos de células en condiciones de suero reducido, lo que generalmente permite al menos un 50 % de reducción en el uso de suero con una adaptación mínima. Transfectagro, una formulación de suero reducido químicamente definida, también mejora la eficiencia de la transfección transitoria en una variedad de tipos de células.
El medio de suero reducido transfectagro™ está diseñado para maximizar el crecimiento de una variedad de tipos de células en condiciones de suero reducido, lo que generalmente permite al menos un 50 % de reducción en el uso de suero con una adaptación mínima. Transfectagro, una formulación de suero reducido químicamente definida, también mejora la eficiencia de la transfección transitoria en una variedad de tipos de células.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 1 L |
| Nivel de endotoxinas | 0,25 EU/ml |