Learn More
Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix
Products undergo a variety of tests to determine functionality and toxicity using growth-promotion analysis. Corning™ cellgro™ DMEM/Ham's F-12 Mix support cell culture growth and substitution of Pyridoxine HCl for Pyridoxal ensures improved stability over original formulation.
156.25€ - 307.67€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
---|---|
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50 |
Nivel de endotoxinas | < 0,25 EU/ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Con aditivos | Sin aditivos | Duración de almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Con aditivos | Sin aditivos | Duración de almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15323611
|
Corning™
10-092-CM |
6 x 1 L | Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) | Ninguno | 12 meses |
252.91€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15323561
|
Corning™
15-090-CV |
6 x 500 mL | Glutamina | Ninguno | 18 meses |
156.25€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15313611
|
Corning™
10-090-CM |
6 x 1 L | Glutamina | Ninguno | 12 meses |
307.67€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15353561
|
Corning™
16-405-CV |
6 x 500 mL | Glutamina | Sin rojo fenol | 12 meses |
200.48€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
- Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
- Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
- Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
- Tested to determine pH and osmolality
- Low levels of endotoxin, and absence of contamination
- Tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay
- Ham's F-12 media is based on Ham's F-10 medium with increased concentrations of choline, inositol, putrescine, and several amino acids
- Mycoplasma: Tested Negative
- Sterility: Pass
Especificaciones
De 2 a 8 °C | |
Líquido | |
< 0,25 EU/ml |
1 X | |
Mezcla de DMEM y Ham F-12, 50/50 | |
Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses