Learn More
Corning™ Medios de cultivo celular clásicos líquidos para DMEM
BIOPHARMA
Código de producto. 15323531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Glutamina
Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, Piruvato sódico, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Glutamina, Glucosa
Sin aditivos:
Ninguno
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol
Sin piruvato sódico
Tipo de producto:
Medios DMEM
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Tipo de producto unitSize
15323531 6 x 500 mL Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medios DMEM 6 PCS
15303601 6 x 1 L Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medios DMEM paquete de 6
15323601 6 x 1 L Glutamina, Glucosa Sin piruvato sódico Medios DMEM paquete de 6
15373591 6 x 1 L Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medios DMEM paquete de 6
15353531 6 x 500 mL Glucosa, Glutamina Sin piruvato sódico Medios DMEM paquete de 6
16651543 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medios DMEM paquete de 6
15353551 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medios DMEM paquete de 6
15383551 6 x 500 mL Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico Medios DMEM paquete de 6
15393551 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) Sin glutamina Medios DMEM paquete de 6
15383561 6 x 500 mL Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina, Sin rojo fenol Medios DMEM paquete de 6
15393611 6 x 1 L Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medios DMEM paquete de 6
15393591 1 x 10 L Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico Ninguno Medios DMEM 10 litros
15313621 1 x 10 L Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medios DMEM 10 litros
15303621 1 x 20 L Glucosa, Piruvato sódico Sin glutamina Medios DMEM 20 litros
15333621 6 x 1 L Glucosa, Piruvato sódico, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) Sin glutamina Medios DMEM paquete de 6
15323621 6 x 1 L Glucosa Sin glutamina, Sin piruvato sódico Medios DMEM paquete de 6
16 options
Código de producto. 15323531
Marca: Corning™ 10013CV
Los productos se someten a una gran variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y la toxicidad mediante análisis de estimulación del crecimiento. Los medios de cultivo celular clásicos líquidos para DMEM Corning™ complementan el crecimiento de cultivos celulares y la substitución de piridoxina HCl por piridoxal garantiza una mayor estabilidad con respecto a la formulación original.
  • Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
  • La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
  • Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
  • Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
  • Probado para determinar el pH y la osmolalidad
  • Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
  • Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
  • Osmolalidad: 335 ±mOsm/kg H2O
  • Micoplasma: Resultado negativo
  • Esterilidad: Aprobado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios DMEM
Con aditivos Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico
Sin aditivos Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 6 x 500 mL
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 200 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,1 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/l de KCl, 97,7 mg/l de MgSO4 (anhidro), 6400 mg/l de NaCl, 125 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l de NaHCO3; aminoácidos: 84 mg/l de L-arginina. HCl, 62,57 mg/l de L-cistina.2HCI, 584 mg/l de L-glutamina, 30 mg/l de glicina, 42 mg/l de L-histidina.HCl.H2O, 104,8 mg/l de L-isoleucina, 104,8 mg/l de L-leucina, 146,2 mg/l de L-lisina. HCl, 30 mg/l de L-metionina, 66 mg/l de L-fenilalanina, 42 mg/l de L-serina, 95,2 mg/l de L-teonina, 16 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 20 mg/l de L-valina; vitaminas: 4 mg/l de D-pantotenato de calcio, 4 mg/l de cloruro de colina, 4 mg/l de ácido fólico, 7,2 mg/l de i-Inositol, 4 mg/l de, 4 mg/l de piridoxina. HCl, 0,4 mg/l de riboflavina, 4 mg/l de tiamina. HCl; otros: 4500 mg/l de D-glucosa, 15 mg/l de rojo fenol. Na, 110 mg/l de piruvato sódico.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C