Learn More
Corning™ Medios de cultivo celular clásicos líquidos para IMDM cellgro™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8007945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Formulación:
Piruvato sódico, rojo de fenol, piridoxina HCl, bicarbonato sódico
Sales inorgánicas: 165,00 mg/l de CaCl2 (anhidro), 330,00 mg/l de KCl, 0,076 mg/l de KNO3, 97,70 mg/l de MgSO4 (anhidro), 0,0173 mg/l de Na2SeO3, 4505,00 mg/l de NaCl, 125,00 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3024,00 mg/l de NaHCO3; amino ácidos: 25,00 mg/l de L-alanina, 84,00 mg/l de L-arginina. HCl, 28,40 mg/l de L-asparagina.H2O, 30,00 mg/l de ácido L-aspártico, 91,24 mg/l de L-cistina.2HCl, 75,00 mg/l de ácido L-glutámico, 584,00 mg/l de L-glutamina, 30,00 mg/l de glicina, 42,00 mg/l L-histidina.HCl.H2O, 105,00 mg/l de L-isoleucina, 105,00 mg/l de L-leucina, 146,00 mg/l de L-lisina. HCl, 30,00 mg/l de L-metionina, 66,00 mg/l de L-fenilalanina, 40,00 mg/l de L-prolina, 42,00 mg/l de L-serina, 95,00 mg/l de L-teonina, 16,00 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 94,00 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,013 mg/l de biotina, 4,00 mg/l de pantotenato de calcio-D, 4,00 mg/l de cloruro de colina, 4,00 mg/l de ácido fólico, 7,20 mg/l de i-inositol, 4,00 mg/l de nicotinamida, 4,00 mg/l de piridoxina. HCl, 0,40 mg/l de riboflavina, 4,00 mg/l de tiamina. HCl, 0,013 mg/l de vitamina B12; otros: 4500,00 mg/l de D-glucosa, 5958,00 mg/l de HEPES, 15,00 mg/l de rojo de fenol. Na, 110,00 mg/l de piruvato sódico.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
15313601 1 L Sales inorgánicas: 165,00 mg/l de CaCl2 (anhidro), 330,00 mg/l de KCl, 0,076 mg/l de KNO3, 97,70 mg/l de MgSO4 (anhidro), 0,0173 mg/l de Na2SeO3, 4505,00 mg/l de NaCl, 125,00 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3024,00 mg/l de NaHCO3; amino ácidos: 25,00 mg/l de L-alanina, 84,00 mg/l de L-arginina. HCl, 28,40 mg/l de L-asparagina.H2O, 30,00 mg/l de ácido L-aspártico, 91,24 mg/l de L-cistina.2HCl, 75,00 mg/l de ácido L-glutámico, 584,00 mg/l de L-glutamina, 30,00 mg/l de glicina, 42,00 mg/l L-histidina.HCl.H2O, 105,00 mg/l de L-isoleucina, 105,00 mg/l de L-leucina, 146,00 mg/l de L-lisina. HCl, 30,00 mg/l de L-metionina, 66,00 mg/l de L-fenilalanina, 40,00 mg/l de L-prolina, 42,00 mg/l de L-serina, 95,00 mg/l de L-teonina, 16,00 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 94,00 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,013 mg/l de biotina, 4,00 mg/l de pantotenato de calcio-D, 4,00 mg/l de cloruro de colina, 4,00 mg/l de ácido fólico, 7,20 mg/l de i-inositol, 4,00 mg/l de nicotinamida, 4,00 mg/l de piridoxina. HCl, 0,40 mg/l de riboflavina, 4,00 mg/l de tiamina. HCl, 0,013 mg/l de vitamina B12; otros: 4500,00 mg/l de D-glucosa, 5958,00 mg/l de HEPES, 15,00 mg/l de rojo de fenol. Na, 110,00 mg/l de piruvato sódico. paquete de 6
15343531 500 mL Sales inorgánicas: 165,00 mg/l de CaCl2 (anhidro), 330,00 mg/l de KCl, 0,076 mg/l de KNO3, 97,70 mg/l de MgSO4 (anhidro), 0,0173 mg/l de Na2SeO3, 4505,00 mg/l de NaCl, 125,00 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3024,00 mg/l de NaHCO3; amino ácidos: 25,00 mg/l de L-alanina, 84,00 mg/l de L-arginina. HCl, 28,40 mg/l de L-asparagina.H2O, 30,00 mg/l de ácido L-aspártico, 91,24 mg/l de L-cistina.2HCl, 75,00 mg/l de ácido L-glutámico, 584,00 mg/l de L-glutamina, 30,00 mg/l de glicina, 42,00 mg/l L-histidina.HCl.H2O, 105,00 mg/l de L-isoleucina, 105,00 mg/l de L-leucina, 146,00 mg/l de L-lisina. HCl, 30,00 mg/l de L-metionina, 66,00 mg/l de L-fenilalanina, 40,00 mg/l de L-prolina, 42,00 mg/l de L-serina, 95,00 mg/l de L-teonina, 16,00 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 94,00 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,013 mg/l de biotina, 4,00 mg/l de pantotenato de calcio-D, 4,00 mg/l de cloruro de colina, 4,00 mg/l de ácido fólico, 7,20 mg/l de i-inositol, 4,00 mg/l de nicotinamida, 4,00 mg/l de piridoxina. HCl, 0,40 mg/l de riboflavina, 4,00 mg/l de tiamina. HCl, 0,013 mg/l de vitamina B12; otros: 4500,00 mg/l de D-glucosa, 5958,00 mg/l de HEPES, 15,00 mg/l de rojo de fenol. Na, 110,00 mg/l de piruvato sódico. paquete de 6
15373551 500 mL Piruvato sódico, rojo de fenol, piridoxina HCl, bicarbonato sódico paquete de 6
3 options
Código de producto. 15313601
Marca: Corning™ 10016CM
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Tipo de producto IMDM
Para utilizar con (aplicación) Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad
Cantidad 1 L
Nivel de endotoxinas < 0,25 EU/ml
Formulación Sales inorgánicas: 165,00 mg/l de CaCl2 (anhidro), 330,00 mg/l de KCl, 0,076 mg/l de KNO3, 97,70 mg/l de MgSO4 (anhidro), 0,0173 mg/l de Na2SeO3, 4505,00 mg/l de NaCl, 125,00 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3024,00 mg/l de NaHCO3; amino ácidos: 25,00 mg/l de L-alanina, 84,00 mg/l de L-arginina. HCl, 28,40 mg/l de L-asparagina.H2O, 30,00 mg/l de ácido L-aspártico, 91,24 mg/l de L-cistina.2HCl, 75,00 mg/l de ácido L-glutámico, 584,00 mg/l de L-glutamina, 30,00 mg/l de glicina, 42,00 mg/l L-histidina.HCl.H2O, 105,00 mg/l de L-isoleucina, 105,00 mg/l de L-leucina, 146,00 mg/l de L-lisina. HCl, 30,00 mg/l de L-metionina, 66,00 mg/l de L-fenilalanina, 40,00 mg/l de L-prolina, 42,00 mg/l de L-serina, 95,00 mg/l de L-teonina, 16,00 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 94,00 mg/l de L-valina; vitaminas: 0,013 mg/l de biotina, 4,00 mg/l de pantotenato de calcio-D, 4,00 mg/l de cloruro de colina, 4,00 mg/l de ácido fólico, 7,20 mg/l de i-inositol, 4,00 mg/l de nicotinamida, 4,00 mg/l de piridoxina. HCl, 0,40 mg/l de riboflavina, 4,00 mg/l de tiamina. HCl, 0,013 mg/l de vitamina B12; otros: 4500,00 mg/l de D-glucosa, 5958,00 mg/l de HEPES, 15,00 mg/l de rojo de fenol. Na, 110,00 mg/l de piruvato sódico.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C