Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma de detección de alto contenido (HCS) CellInsight™ CX5
Código de producto. 15980593 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15980593
Marca: Thermo Scientific™ CX51112
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Realice rápidamente ensayos de imágenes de alto contenido con esta plataforma HCS asequible y compacta.
Realice rápidamente ensayos de adquisición de imágenes de alto contenido con la plataforma de detección de alto contenido (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 asequible y compacta.
La plataforma de detección de alto contenido (HCS) CellInsight CX5 es una plataforma de sobremesa de análisis y adquisición de imágenes celulares automatizadas, rápida y fácil de utilizar, diseñada para la adquisición de imágenes con información cuantitativa. Para el investigador que busca obtener la ventaja del análisis cuantitativo celular por primera vez o para aquellos que buscan aumentar la escala y la capacidad, la plataforma CellInsight CX5 HCS ofrece una manera rentable, pero potente, de automatizar rápidamente la adquisición de imágenes celulares con información cuantitativa.
Características destacadas:
  • Flexible – Diseñada para funcionar con o sin etiquetado fluorescente, la nueva plataforma CellInsight CX5 HCS utiliza luz transmitida, lo que permite a los usuarios explorar más biología celular sin la restricción de los colorantes fluorescentes o utilizar todas las capacidades de un motor de luz de cinco colores
  • Asequible – Adquisición de imágenes de alto contenido automatizada y asequible para todos los presupuestos
  • Fácil de usar – Cree y optimice rápidamente ensayos basados en imágenes con el software de análisis celular Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 incluido
  • Rendimiento – Explore y analice una placa de 96 pocillos en menos de cuatro minutos
  • Calidad – Adquisición de imágenes de alta calidad y funcionamiento prácticamente sin mantenimiento
  • Compacta – Se adapta a un banco y su tamaño es inferior a 2 pies en todos los lados
Capacidades:
  • Realice mediciones celulares, subcelulares y multicelulares individuales
  • Ahorre tiempo recopilando automáticamente solo las imágenes y los datos estadísticamente relevantes que necesita
  • Realice varias mediciones por objeto, durante un periodo de tiempo si lo desea
  • Mida subpoblaciones y rechace los objetos no deseados automáticamente
Aplicaciones fáciles de utilizar:
  • Análisis de imágenes completamente prevalidado y configurable por el usuario sin secuencias de comandos o programación
  • Herramientas de desarrollo de ensayos exploratorios y herramientas optimizadas para biología específica
  • Defina umbrales biológicos para los resultados basados en las poblaciones de control
  • Capacidad para crear puertas multiparamétricas a partir de mediciones de salida individuales
Hardware y software:
  • Software de análisis celular HCS Studio 2.0 – el principal programa de control de instrumentos, visualización y análisis de alto contenido para usuarios noveles y avanzados con portabilidad de imágenes/datos
  • La fuente de luz ultraestable y de larga duración reduce la variabilidad, aumenta la calidad de los datos y reduce los costes operativos
  • Opciones de fluorescencia que incluyen longitudes de onda de infrarrojo cercano
  • El exclusivo sistema Thermo Scientific™ AccuFocus es rápido y flexible y adquiere imágenes celulares con gran fidelidad en todo momento
  • Información de análisis en tiempo real de adquisición inteligente (iQ) única para optimizar la recopilación de imágenes y la calidad de los datos
  • Compatible con microplacas estándar SBS (6-1536 pocillos) y portaobjetos
Compatible con:
Automatización opcional – Manipulador de placas Thermo Scientific™ Orbitor™ RS y otras soluciones de automatización de laboratorio Thermo Scientific™; módulos opcionales - módulos de alto contenido Thermo Scientific™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cámara Fotometría X1 CCD: Alta resolución, refrigeración termoeléctrica a 0 °C; rango dinámico de 14 bits; matriz de 2208 x 2208 píxeles FOV; tamaño de píxel de 4,54 micras; rendimiento cuántico máximo (QE) del 75 %; USB 2.0 (no se necesitan tarjetas CameraLink o Firewire adicionales)
Descripción Plataforma de detección de alto contenido CeLLInsight™ CX5 con software de análisis celular HCS Studio™ y software de gestión de imágenes y bases de datos Store™
Fuente de luz El motor de luz LED de estado sólido de cinco colores utilizado con los conjuntos de filtros proporcionados presenta las siguientes  capacidades de excitación/emisión:  Ex 386/Em 440 (p. ej., Hoechst); Ex 485/Em 521 (p. ej., Alexa Fluor 488); Ex 560/Em 607 (p. ej., TRITC); Ex 650/Em 694 (p. ej., Cy5); Ex 740/Em 810 (p. ej., Alexa Fluor 750)
Objetivos Patrón: Objetivos Olympus 10X (0,30 NA); 20X (0,4 NA)
Opcional: objetivos Olympus 2x (0,08 NA); 4x (0,16 NA) objetivos de Olympus
Gestión de datos. Compatible con el software de gestión de imágenes y bases de datos Thermo Scientific™ Store™
PC PC Windows™ 7 de 64 bits con procesador mínimo de cuatro núcleos de 3,7 GHz, 8 GB de RAM y disco duro de 500 GB
Software Software Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0, software de gestión de imágenes y bases de datos Thermo Scientific™ Store™
Fondo (imperial) 23,4 in
Fondo (métrico) 59,4cm
Altura (imperial) 14,6 in
Altura (métrico) 37,2cm
Peso (imperial) 99,2 lb
Peso (métrico) 45 kg
Anchura (imperial) 16,3 in
Anchura (métrico) 41,4cm
Vataje 300 W