Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma de detección de alto contenido (HCS) CellInsight™ CX5
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice rápidamente ensayos de adquisición de imágenes de alto contenido con la plataforma de detección de alto contenido (HCS) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX5 asequible y compacta.
La plataforma de detección de alto contenido (HCS) CellInsight CX5 es una plataforma de sobremesa de análisis y adquisición de imágenes celulares automatizadas, rápida y fácil de utilizar, diseñada para la adquisición de imágenes con información cuantitativa. Para el investigador que busca obtener la ventaja del análisis cuantitativo celular por primera vez o para aquellos que buscan aumentar la escala y la capacidad, la plataforma CellInsight CX5 HCS ofrece una manera rentable, pero potente, de automatizar rápidamente la adquisición de imágenes celulares con información cuantitativa.
Características destacadas:
- Flexible: diseñada para funcionar con o sin etiquetado fluorescente, la nueva plataforma CellInsight CX5 HCS utiliza luz transmitida, lo que permite a los usuarios explorar más biología celular sin la restricción de los colorantes fluorescentes o utilizar todas las capacidades de un motor de luz de cinco colores
- Asequible: adquisición de imágenes de alto contenido automatizada y asequible para todos los presupuestos
- Fácil de usar: cree y optimice rápidamente ensayos basados en imágenes con el software de análisis celular Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0 incluido
- Rendimiento: explore y analice una placa de 96 pocillos en menos de cuatro minutos
- Calidad: adquisición de imágenes de alta calidad y funcionamiento prácticamente sin mantenimiento
- Compacta: se adapta a un banco y su tamaño es inferior a 2 pies en todos los lados
Capacidades:
- Realice mediciones celulares, subcelulares y multicelulares individuales
- Ahorre tiempo recopilando automáticamente solo las imágenes y los datos estadísticamente relevantes que necesita
- Realice varias mediciones por objeto, durante un periodo de tiempo si lo desea
- Mida subpoblaciones y rechace los objetos no deseados automáticamente
Aplicaciones fáciles de utilizar:
- Análisis de imágenes completamente prevalidado y configurable por el usuario sin secuencias de comandos o programación
- Herramientas de desarrollo de ensayos exploratorios y herramientas optimizadas para biología específica
- Defina umbrales biológicos para los resultados basados en las poblaciones de control
- Capacidad para crear puertas multiparamétricas a partir de mediciones de salida individuales
Hardware y software:
- Software de análisis celular HCS Studio 2.0: el principal programa de control de instrumentos, visualización y análisis de alto contenido para usuarios noveles y avanzados con portabilidad de imágenes/datos
- La fuente de luz ultraestable y de larga duración reduce la variabilidad, aumenta la calidad de los datos y reduce los costes operativos
- Opciones de fluorescencia que incluyen longitudes de onda de infrarrojo cercano
- El exclusivo sistema Thermo Scientific™ AccuFocus es rápido y flexible y adquiere imágenes celulares con gran fidelidad en todo momento
- Información de análisis en tiempo real de adquisición inteligente (iQ) única para optimizar la recopilación de imágenes y la calidad de los datos
- Compatible con microplacas estándar SBS (6-1536 pocillos) y portaobjetos
Compatibles con: Automatización opcional: manipulador de placas Thermo Scientific™ Orbitor™ RS y otras soluciones de automatización de laboratorio Thermo Scientific™; módulos opcionales - módulos de alto contenido Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | CellInsight |
| Descripción | Plataforma detección de alto contenido CeLLInsight™ CX5 con el software de análisis celular HCS Studio y Store Express |
| Para utilizar con (equipo) | Manipulador de placas Thermo Scientific™ Orbitor™ RS |
| Color | Verde, azul, infrarrojo cercano, rojo lejano, rojo |
| Método de detección | Campo claro, fluorescente |
| Formato | Portaobjetos, placa de 96 pocillos, placa de 384 pocillos, placa de 6 pocillos, placa de 1536 pocillos, 8 pocillos, placa de 24 pocillos |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, multiplexing, protocolos automatizados |
| Longitud de onda | 740⁄809, 560⁄607, 485⁄521, 386⁄440, 650⁄694 |
| Objetivos | Objetivos adicionales disponibles, A.N. baja y alta, posición única 2x-20x |
| Sistema óptico | Cámara CCD, LED, motor de luz de cinco colores de estado sólido |
| Mostrar más |