Learn More
Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 High Content Analysis Platform
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Sistema integrado para análisis de alto contenido
La plataforma de análisis de alto contenido (HCA) Thermo Scientific™ CellInsight™ CX7 es una plataforma de análisis y adquisición de imágenes celulares rápida y automatizada diseñada para microscopía con información cuantitativa.
La plataforma de HCA CellInsight CX7 ofrece una forma más útil e integrada de desarrollar y automatizar ensayos de alto contenido mediante una combinación de obtención de imágenes de campo brillante de 5 colores y de fluorescencia de 7 colores en modos confocal o de campo amplio. Compare la plataforma CellInsight CX7 con otras plataformas de análisis de alto contenido de Thermo Fisher Scientific.
Características de la plataforma CellInsight CX7 HCA
Capacidades
La plataforma de HCA CellInsight CX7 ofrece una forma más útil e integrada de desarrollar y automatizar ensayos de alto contenido mediante una combinación de obtención de imágenes de campo brillante de 5 colores y de fluorescencia de 7 colores en modos confocal o de campo amplio. Compare la plataforma CellInsight CX7 con otras plataformas de análisis de alto contenido de Thermo Fisher Scientific.
Características de la plataforma CellInsight CX7 HCA
- Adquisición de imágenes fluorescentes de 7 canales
- Adquisición de imágenes de campo claro de 5 canales
- Adquisición de imágenes confocales de 7 canales
- Software y enfoque automático basado en láser para tiempos de barrido uniformes
- Configurado para la manipulación y exploración de placas totalmente automatizadas
Capacidades
- Aborda cientos de tipos de ensayos con herramientas de software y hardware flexibles
- Explore y analice portaobjetos de microscopio o la mayoría de las microplacas de formato estándar SBS
- Utilice el software HCS Studio para el control integrado de instrumentos y el análisis de datos
- Consiga la obtención de resultados más rápida con la información de análisis en tiempo real de intelligent acQuisition (iQ)
- Compatible con reactivos de detección fluorescente Molecular Probes™
- La fuente de luz estable y fiable reduce la variabilidad, aumenta la calidad de los datos y reduce los costes operativos
- Amplias opciones de reactivos con excitación de siete colores de violeta a IR cercano para el multiplexing de ensayos
- Enfoque de modo dual utilizando software y métodos de enfoque automático de láser para tratar los tipos de muestra etiquetados y no etiquetados
- La adquisición de imágenes multimodo permite la adquisición de imágenes de campo amplio, campo claro y confocal en una sola secuencia
- El software de análisis celular HCS Studio es un paquete de software integrado de control de instrumentos, visualización y análisis para usuarios noveles y avanzados
- Escalable con el software de imágenes y bases de datos Store y manipulador de placas Orbitor RS opcional
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | CellInsight |
| Descripción | Plataforma de análisis de alto contenido CellInsight™ CX7 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Color | Colores variados |
| Método de detección | Cromogénico, fluorescente |
| Formato | Microplaca, portaobjetos |
| Contenido y almacenamiento | • Un lector |
| Características ecológicas | Menos peligros, menos residuos y uso de menos recursos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |