Learn More
Thermo Scientific™ Plataforma de análisis de alto contenido CellInsight™ CX7 LZR y Store Standard Edition (SE)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17102389
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17102389
Marca: Thermo Scientific™ CX7B1112LZR
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Plataforma de análisis de alto contenido CellInsight CX7 LZR y Store Standard Edition (SE)
La plataforma de análisis de alto contenido (HCA) Thermo Scientific CellInsight CX7 LZR es una plataforma de análisis y adquisición de imágenes celulares automatizada, rápida y basada en láser, diseñada para microscopia cuantitativa. Esta particular configuración incluye un lector CellInsight CX7 LZR, un software de análisis celular HCS Studio y un software de gestión de imágenes y bases de datos Store para visualizar y compartir imágenes y datos de alto contenido. También se incluyen dos días de formación in situ y un año de garantía y soporte de aplicaciones.
La plataforma de HCA CellInsight CX7 LZR ofrece una forma más útil e integrada de desarrollar y automatizar ensayos de alto contenido mediante una combinación de obtención de imágenes de campo brillante de 5 colores y de fluorescencia de 7 colores en modos confocal o de campo amplio. Con la iluminación láser, la plataforma de HCA CellInsight LZR permite a los investigadores obtener una imagen más rápidamente tanto en el modo de campo amplio como en el modo confocal.
Las características de la plataforma de HCA CellInsight CX7 con el software de gestión de imágenes y bases de datos Store:
• adquisición de imágenes de fluorescencia de 7 canales con iluminación láser
• adquisición de imágenes de campo brillante de 5 canales
• adquisición de imágenes de modo confocal de 7 canales
• enfoque automático basado en software y láser para tiempos de escaneo constantes
• configurada para aceptar módulos opcionales para la manipulación de placas completamente automatizada y el control medioambiental en placas de células vivas
Capacidades
• abarca cientos de tipos de ensayos con herramientas de software y hardware flexibles
• escanea y analiza portaobjetos para microscopios o la mayoría de microplacas de formato estándar SBS
• utiliza el software HCS Studio integrado para el control de instrumentos y el análisis de datos
• consigue el tiempo más rápido para obtener resultados mediante comentarios de análisis en tiempo real acQuisition (iQ) inteligente
• compatible con reactivos de detección de fluorescencia de sondas moleculares
hardware y software
• luz de excitación láser de alto rendimiento
• amplias opciones de reactivos con excitación de siete colores de violeta a infrarrojo cercano para multiplexing de ensayos
• enfoque en modo dual mediante los métodos de enfoque automático basado en software y láser para abarcar tipos de muestras etiquetadas y no etiquetadas
• la adquisición de imágenes multimodo permite la adquisición de imágenes de campo amplio, campo brillante y modo confocal en un solo intento
• el software de análisis celular HCS Studio es un paquete de software de análisis, visualización y control de instrumentos integrado para usuarios principiantes y avanzados
• escalable con el software de imágenes y bases de datos Store (incluido) y el manipulador de microplacas Orbitor RS opcional (no incluido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CellInsight
Color Colores variados
Método de detección Fluorescente
Características ecológicas Menos peligros, menos residuos y uso de menos recursos
Condiciones de envío Temperatura ambiente