Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains work rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument.
Marca: Invitrogen™ C10046
276.65 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Descripción
Invitrogen CellMask™ plasma membrane stains enable fast and uniform labeling of the plasma membrane in almost all cell types. These stains works rapidly and can be detected using standard microscope filter sets with any imaging instrument. Depending upon the cell type and experimental conditions, the plasma membrane staining will last for 60–90 minutes without detectable internalization, providing enough time for most live cell dynamic studies. The stain survives fixation, but not permeabilization.
Las tinciones de membrana plasmática CellMask permiten un etiquetado rápido y uniforme de la membrana plasmática sin las diferencias celulares que presentan las lectinas. Estas tinciones se pueden utilizar como herramienta de segmentación para HCS (detección de alto contenido), así como para teñir membranas plasmáticas celulares para microscopía de fluorescencia estándar. La tinción sobrevive a la fijación, pero no a la permeabilización, por lo que no es adecuada para los experimentos que también entrañan sondaje de objetivos internos mediante anticuerpos.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo de orgánulos, membrana plasmática
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Rojo oscuro | |
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. | |
100 μL | |
CellMask™ Deep Red Plasma Membrane Stain | |
Temperatura ambiente | |
Tinción de membrana plasmática |
5 mg⁄ml | |
Instrumentos de alto contenido | |
Fluorescente | |
CellMask™, Molecular Probes™ | |
Fluorescent Dye | |
Membrana plasmática |