Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER™ Glycolised Polyethylene Terephthalate (PETG) 2X Roller Bottles - Short Form
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2500 mL
Descripción
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Superficie del frasco | Ribbed |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Diámetro (métrico) | 122 mm |
Altura (métrico) | 271 mm |
Tipo de producto | Roller Bottle |
Capacidad (métrico) | 2500 mL |
Color | Clear |
Diámetro (imperial) | 4.8 in. |
Para utilizar con (aplicación) | Cell cuture |
Material | Polystyrene |