Learn More
Greiner Bio-One Frascos cilíndricos de poliestireno 2,5X CELLMASTER, forma baja
Click to view available options
N.° por paquete:
24
N.º por caja:
24
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
Especificaciones
Especificaciones
Superficie del frasco | Acanalado |
Capacidad (métrico) | 2100 ml |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 24 |
Esterilidad | Estéril |
Área de crecimiento celular | 2125 cm2 |
Mostrar más |
Título del producto
Greiner Bio-One Frascos cilíndricos de poliestireno 2,5X CELLMASTER, forma baja >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido