Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER™ de poliestireno, perfil largo
Click to view available options
N.° por paquete:
12
N.º por caja:
24
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables Apirógenos y no citotóxicos
- Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
- Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El tapón de rosca de seguridad garantiza un cierre hermético
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Superficie del frasco | Suave |
Capacidad (métrico) | 5030 ml |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 4,8 in |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 24 |
N.° por paquete | 12 |
Esterilidad | Estériles |
Área de crecimiento celular | 1700 cm2 |