Learn More
Greiner Bio-One Frascos con forma cilíndrica CELLMASTER™ de poliestireno, perfil bajo
Código de producto. 10788064
Click to view available options
N.º por caja:
24
Cantidad:
24
Para su uso en cultivos celulares. Los frascos con forma cilíndrica y corta de poliestireno Greiner Bio-One CELLMASTER™ son estables y transparentes e incluyen un tapón de rosca de seguridad.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Técnica de moldeo por soplado sin costuras que causan fugas
  • Certificación de pruebas del producto final de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Transparencia
  • Fijación celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Superficie del frasco Suave
Capacidad (métrico) 2550 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4,8 in
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Material Poliestireno
N.º por caja 24
Cantidad 24
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 850 cm2
Formato Perfil corto
Graduaciones Sí
Tratamiento de superficie Tratamiento para TC
Closure Included Sí
Altura (métrico) 271 mm
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Altura (imperial) 10,6 in
Diámetro (métrico) 122 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca