Learn More
Molecular Probes™ CellROX™ Green Flow Cytometry Assay Kit
Kit de ensayo de citometría de flujo CellROX™ Green
Marca:  Molecular Probes™ C10492
314.30 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15258236
  • 449.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Green permite detectar especies reactivas de oxígeno (ROS) en células vivas mediante la citometría de flujo. El kit incluye el nuevo reactivo CellROX™ Green fluorogénico, la tinción de células muertas SYTOX™ Red, N-acetilcisteína (un antioxidante para el control negativo) y la solución de hidroperóxido de butilo terciario (TBHP, un inductor de ROS).
Consulte una guía de selección para todos los reactivos y kits CellROX™.
El kit de ensayos de citometría de flujo CellROX™ Green incluye:
  • Sonda fluorogénica formulada para la citometría de flujo que se oxida en presencia de ROS
  • Compatibilidad multicolor: apenas existe solapamiento con los fluoróforos que se excitan con otras líneas de láser, lo que facilita el multiplexing con otros reactivos
  • Protocolo sencillo: las células se pueden teñir en medios completos o en otros tampones adecuados, por lo que no es necesario utilizar medios sin suero
    El reactivo de detección CellROX™ Green es permeable a las células y no fluorescente o muy débilmente fluorescente mientras está en el estado reducido. Tras la oxidación, el reactivo muestra una intensa señal fluorogénica que tiene una absorción / emisión máximas de 508/525 nm y se mantiene en el núcleo y en el citoplasma. Cuando se utiliza junto con la tinción de células muertas SYTOX™ Red, las células con y sin estrés oxidativo se pueden distinguir con fiabilidad de las células muertas con ayuda de un citómetro de flujo.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Tubo
    100 assays
    CellROX verde: 508/525, SYTOX rojo: 640/658
    Documentos
    One moment while we fetch your results.
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Molecular Probes™ CellROX™ Green Flow Cytometry Assay Kit > 100 ensayos