Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ AP-1-bla ME-180 Cell Line
Línea de células AP-1-Bla ME-180 CellSensor™
Marca: Invitrogen™ K1661
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La línea de células Ap-1-bla ME-180 CellSensor™ contiene un gen reportero de la betalactamasa bajo control del elemento de respuesta AP-1 integrado de forma estable en las células ME-180. La línea de células se creó mediante la clasificación FACS de células que responden a la estimulación de la vía AP-1 con el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Esta línea de células fue validada para la tolerancia al DMSO, el tiempo de incubación del estimulante, las condiciones de carga del sustrato, la concentración de Z' y EC50 del factor de crecimiento epidérmico. La línea de células AP-1-bla ME-180 responde al tratamiento con agonistas tal y como se espera de la literatura, y puede adaptarse para el cribaje de alto rendimiento de agonistas o antagonistas de la vía AP-1 con bibliotecas de compuestos. Los fármacos candidatos también pueden ser probados para determinar la respuesta de la dosis contra esta línea de células. Si es cliente del sector académico y sin ánimo de lucro, consulte nuestros precios especiales.Especificaciones
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. | |
1 vial | |
Línea de células AP-1-bla ME-180 | |
CellSensor™ |
Células divisoras | |
CellSensor™ | |
EGFR, ERK1/2, p38, MEK, ruta MAPK, c-MET, JNK, RON, RAF | |
ME-180 | |
Ruta de señalización |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.