Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ CRE-bla CHO K1
The CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into CHO-K1 cells.
Marca: Thermo Scientific™ K1535
Descripción
The CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into CHO-K1 cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest or to detect changes in intracellular cAMP levels. CRE-bla CHO-K1 cells have been shown to be responsive to forskolin stimulation. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. | |
Fluorescente | |
gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo control del elemento de respuesta cAMP (CRE) integrado de forma estable en células CHO-K1 | |
1 vial | |
Vía PKA, cAMP, cAMP/PKA | |
CellSensor™ |
Células divisoras | |
Línea celular CellSensor™ CRE-bla CHO K1, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 000 000 células/vial a 2 000 000 células/ml, línea celular CRE-bla CHO K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de la quinasa, análisis de la ruta de la quinasa, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ | |
CellSensor™ | |
CRE-bla CHO K1 | |
Línea celular CellSensor™ CRE-bla CHO K1 | |
Ruta de señalización |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.