Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ CRE-bla Jurkat
Descripción
The CRE-bla Jurkat cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of a cAMP response element (CRE) stably integrated into Jurkat cells. This cell line can be used as a parental cell line to build specific G-protein coupled receptor (GPCR) assays after transfection of additional genes of interest or to detect changes in intracellular cAMP levels. CRE-bla Jurkat cells have been shown to be responsive to forskolin stimulation. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Descripción | Línea celular CellSensor™ CRE-bla Jurkat, 1 vial, cantidad de células ∽ 50 000 000 células/vial a 50 000 000 células/ml, línea celular CRE-bla Jurkat, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento en suspensión, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ |
| Incluye | gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta cAMP (CRE) integrado de forma estable en células Jurkat |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de muestra | CRE-bla Jurkat |
| Mostrar más |