Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA
Código de producto. 10338674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
Tamaño de la unidad:
cada uno
10338674 1 placa cada uno
1 options
Código de producto. 10338674
Marca: Thermo Scientific™ K1447
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into CHO-K1 cells.
The CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a Nuclear Factor of Activated T Cells (NFAT) response element stably integrated into CHO-K1 cells. Fluorescence activated cell sorting (FACS) was used to isolate clones responsive to stimulation of the NFAT pathway by PMA (Phorbol 12-Myristate 13-Acetate) and Thapsagargin (Thaps). The cell line was validated for DMSO tolerance, cell number, stimulation time, substrate loading conditions, and EC50 concentration of Thaps at a fixed concentration of PMA. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction
This product can serve as a negative control in screening assays performed with specific G-protein coupled receptor (GPCR) DA cells that were made from this same background. These cells can also be used in other assays where a sensitive readout to intracellular changes in calcium is needed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estado de célula Células de división detenida
Contenido y almacenamiento Cada kit contiene cantidades suficientes de células de división detenida (DA) y sustrato para ensayar en 1 placa de 384 pocillos. (Otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
o Células CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA
o Kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg
o Solución D
o Protocolo de ensayo CellSensor™ NFAT CHO-K1
o Protocolo de carga LiveBLAzer™-FRET B/G
o Certificados de análisis
Las células CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción.
Descripción Kit de ensayo CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA, 1 vial, cantidad de células ∽ 2 400 000 células/vial cantidad de células, objetivo quimiomodulable GeneBLAzer™, método de detección fluorescente, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™
Incluye gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo control de un factor nuclear de células T activadas (NFAT) elemento de respuesta establemente integrado en células CHO-K1
Línea de productos CellSensor
Cantidad 1 placa
Tipo Kit de ensayo CellSensor™ NFAT CHO-K1 DA
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target Ruta de señalización