Learn More
Thermo Scientific™ Línea celular CellSensor™ NFkB-bla ME-180
Descripción
The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line contains a beta-lactamase reporter gene under control of the Nuclear Factor Kappa B (NFκB) response element stably integrated into ME-180 cells. The cell line was created through fluorescence activated cell sorting (FACS) of cells responsive to stimulation of the NFκB pathway with tumor necrosis factor alpha (TNFα). The cell line was validated for DMSO tolerance, incubation time with stimulant, and substrate loading conditions. The CellSensor™ NFκB-bla ME-180 cell line responds to agonist treatment as expected from literature and can be adapted for high-throughput screening for agonists or antagonists of the NFκB pathway with compound libraries. Candidate drugs can also be tested for dose response against this cell line. Academic and non-profit customers, please inquire for special pricing.
Especificaciones
Especificaciones
| Entrada del ensayo | Gen informador de beta lactamasa a base de células |
| Estado de célula | Células divisoras |
| Contenido y almacenamiento | Las líneas de células CellSensor™ se envían en hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Descripción | Línea celular CellSensor™ NFkB-bla ME-180, 1 vial, cantidad de células ∽ 9 600 000 células/vial a 9 600 000 células/ml, línea celular NFkB-bla ME-180, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable CellSensor™, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ |
| Incluye | gen indicador de la beta-lactamasa bajo control de un factor nuclear kappa B (NFkB) de respuesta establemente integrado en células ME-180 |
| Línea de productos | CellSensor |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de muestra | NFkB-bla ME-180 |
| Mostrar más |