Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las neurotrofinas (NGF, BDNF, NT-3 y NT-4) y sus receptores transmembrana (TrkA, TrkB, TrkC y P75NTR) desempeñan un papel importante en la regulación de la proliferación la diferenciación, la supervivencia y la muerte de células neuronales y no neuronales. La señalización de neurotrofina también media en actividades neuronales de orden superior, como el aprendizaje, la memoria y el comportamiento. Las alteraciones en los niveles de neurotrofina y sus receptores han estado implicadas en trastornos neurodegenerativos, como el Alzheimer y la enfermedad de Huntington, así como en trastornos psiquiátricos. Las neurotrofinas propagan su señal a través de la activación de múltiples vías de señalización (por ejemplo, MAPK, PI3K, PKC).
El FNDC (factor neurotrófico derivado del cerebro) y su receptor TrkB (también conocido como NTRK2) desempeñan un papel fundamental en la regulación del desarrollo neuronal, la supervivencia, la actividad sináptica y la plasticidad. El TrkB es también un objetivo potencial contra el cáncer, ya que la señalización alterada a través de TrkB promueve la formación de tumores, la supervivencia y la metástasis de varios cánceres (incluyendo neuroblastomas, mielomas múltiples y adenocarcinomas ductales pancreáticos). Además, la creciente evidencia indica que el FNDC y su receptor influyen en la ingesta de alimentos y en el control del peso corporal.
Las células CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta NFAT que ha sido integrado de manera estable en las células CHO-K1 junto con TrkB. Las céluclas CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 expresan la beta-lactamasa tras la estimulación con el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC). Esta línea celular es una población clónica aislada por citometría de flujo y se ha probado para obtener un rendimiento sólido mediante la evaluación de una variedad de parámetros del ensayo.
El FNDC (factor neurotrófico derivado del cerebro) y su receptor TrkB (también conocido como NTRK2) desempeñan un papel fundamental en la regulación del desarrollo neuronal, la supervivencia, la actividad sináptica y la plasticidad. El TrkB es también un objetivo potencial contra el cáncer, ya que la señalización alterada a través de TrkB promueve la formación de tumores, la supervivencia y la metástasis de varios cánceres (incluyendo neuroblastomas, mielomas múltiples y adenocarcinomas ductales pancreáticos). Además, la creciente evidencia indica que el FNDC y su receptor influyen en la ingesta de alimentos y en el control del peso corporal.
Las células CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 contienen un gen indicador de beta-lactamasa bajo control del elemento de respuesta NFAT que ha sido integrado de manera estable en las células CHO-K1 junto con TrkB. Las céluclas CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 expresan la beta-lactamasa tras la estimulación con el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC). Esta línea celular es una población clónica aislada por citometría de flujo y se ha probado para obtener un rendimiento sólido mediante la evaluación de una variedad de parámetros del ensayo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Las células CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 se envían sobre hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. |
| Entrada del ensayo | Gen indicador celular de beta-lactamasa basado en células |
| Entrada diana | Vía de TRKB, PKC y calcio |
| Cantidad | 1 vial |
| Tipo de producto | Línea de células TrkB-NFAT-bla CHO-K1 |
| Línea de productos | CellSensor |