Learn More
Invitrogen™ Línea de células CellSensor™ TrkC-NFAT-bla CHO-K1
Línea de células CellSensor™ TrkC-NFAT-bla CHO-K1
Marca: Invitrogen™ K1515
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las neurotrofinas (NGF, BDNF, NT-3 y NT-4) y sus receptores transmembrana (TrkA, TrkB, TrkC y P75NTR) desempeñan un papel importante en la regulación de la proliferación de células neuronales y no neuronales, la diferenciación, la supervivencia y la muerte. La señalización de neurotrofina también media en las actividades neuronales de orden superior, como el aprendizaje, la memoria y el comportamiento. Las alteraciones en los niveles de neurotrofina y sus receptores se han relacionado con trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Huntington, así como con trastornos psiquiátricos. Las neurotrofinas propagan su señal a mediante la activación de múltiples vías de señalización. Una de las vías de señalización de NT-3 (el ligando para el TrkC) activa la fosfolipasa C, liberando DAG e IP3, aumentando el calcio intracelular posterior y activando la proteína quinasa C. Esto a su vez promueve la translocación del factor de transcripción-factor nuclear de las células T activadas (NFAT) desde el citosol al núcleo, dando como resultado una transcripción dependiente del NFAT. La línea de células CellSensor™ TrkC-NFAT-bla CHO-K1 ha sido diseñada mediante la integración del plásmido de expresión de TrkC humano en el genoma de la línea de células CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1, que está diseñada para expresar la beta-lactamasa bajo el control de NFAT. Esta línea de células ha sido probada para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluyendo la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación, el tiempo de carga del sustrato, y en células criopreservadas, y ha sido validada para los valores del factor Z' y CE50 en condiciones optimizadas utilizando NT-3. Se ha proporcionado información adicional sobre las pruebas utilizando varios inhibidores de moléculas pequeñas y ARNi.Especificaciones
Nitrógeno líquido | |
Fluorescente | |
1 vial | |
Línea de células CellSensor™ TrkC-NFAT-bla CHO-K1 |
Línea de células CellSensor™ TrkC-NFAT-bla CHO-K1, 1 vial, cantidad de células ∽ 8 000 000 células/vial a 8 000 000 células/ml, línea de células CHO-K1, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable de vía de señalización, propiedades de crecimiento adherentes, almacenamiento en nitrógeno líquido | |
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de dianas y secuencias líder, biología de la quinasa, análisis de la ruta de la quinasa, biología de vías, ensayos celulares de análisis de vías, ensayos celulares de vías CellSensor™ | |
CHO-K1 |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.