Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Click to view available options
Color:
Negra con fondo transparente, Clear Bottom
Tamaño de la unidad:
32 PCS
Descripción
- Huella compatible con sistemas automatizados y conforme a la recomendación Del American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
- Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
- Mejora de la adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física; superficie sintética
- La mejor fijación celular y las mayores tasas de proliferación mejoran y aceleran expansión celular
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
- No citotóxicos
- Alta claridad de las microplacas para un examen microscópico óptimo
- Apilable
- El diseño de pozo Chimey permite que cada pozo individual se pare su propia minimización del riesgo de arrastre y cruce de muestras contaminación
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | alfanumérico |
| Certificaciones/conformidad | ANSI (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 34 mm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negra con fondo transparente, Clear Bottom |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas automatizados |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |