Learn More
Greiner Bio-One Matraces de cultivo celular CELLSTAR
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
550 mL
650 mL
Área de cultivo:
175 cm2
25 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con filtro
Tapón de rosca estándar con posición de ventilación
Incluye:
Graduaciones impresas y grabadas
Graduaciones impresas y grabadas; rejilla de medición
Graduaciones impresas; campo de escritura
Graduaciones impresas; campo de etiquetado en el lateral
Graduaciones impresas; campo de rotulación en el lateral
Graduaciones; área de escritura
Tamaño de la unidad:
120 PCS
200 PCS
40 PCS
50 PCS
Descripción
- Mejora de la adherencia celular mediante el tratamiento de superficies físicas
- El cuello del matraz de perfil alto reduce el riesgo de humedad en el interior del tapón con el medio; proporciona protección adicional frente a la contaminación
- Cuello inclinado
- Tratamiento de superficie para TC
- Graduación en el lado
- Apilable
- Cuadrícula de medición
- Tapón de rosca rojo estándar
- Envase estéril y fácil de usar
- Libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables, apirógenos
- No citotóxicos
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | Graduaciones impresas y grabadas |
| Estilo de cuello | En ángulo |
| Revestimiento de superficie | Tratamiento físico de la superficie |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca estándar con posición de ventilación |
| Mostrar más |