Learn More
Greiner Bio-One Placas multipocillo para cultivo celular CELLSTAR para cultivos en suspensión
Compatibles con sistemas automatizados. Placas multipocillo para cultivo celular Greiner Bio-One CELLSTAR para cultivos en suspensión para líneas celulares dependientes de anclaje.
Marca: Greiner Bio-One 665102
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen transparente
- Baja auto fluorescencia
- Tapas de posición única para evitar la contaminación cruzada
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Con superficie hidrófoba para cultivos en suspensión e hibridomas
Service Plan
No
Servicio Técnico
No
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
6,5 mL | |
3,9 cm2 | |
Rectangulares | |
Placa Multi-Pocillos | |
Tapa | |
1 | |
127,76 mm | |
19 mm |
Tapón incluido | |
Plano | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
12 | |
100 | |
127,8 x 85,5 x16,5 mm | |
85,48 mm |