Learn More
Greiner Bio-One Tubo de polipropileno con filtro superior y fondo cónico CELLSTAR CELLreactor™
Para agitar células de suspensión, bacterias aerobias y microorganismos.
Marca:  Greiner Bio-One 227245
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12656147
  • 1630.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se puede utilizar como un pequeño biorreactor para la suspensión o el cultivo de célular esferoidal
  • Facilita llevar a cabo un gran número de experimentos paralelos
  • Volumen de trabajo flexible de 1 a 35 ml
  • Estéril
  • Permite el intercambio de gas
Especificaciones
Especificaciones
Tubo de cultivo
Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables y pirógenos, no citotóxicos
Polipropileno
Agitar células de suspensión, bacterias aerobias y microorganismos
50 mL
Azul
Tapón de rosca con filtro
Estéril
Fondo cónico