Learn More
Greiner Bio-One Placas multipocillos para cultivo celular de 6 pocillos de poliestireno CELLSTAR
Código de producto. 10536952
Change view
Click to view available options
Área de cultivo:
9,6 cm2
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Área de cultivo unitSize
10536952 9,6 cm2 100 PCS
1 options
Código de producto. 10536952
Marca: Greiner Bio-One 657160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Modificadas físicamente para incorporar grupos polares, tales como grupos carboxilos e hidroxilos en la superficie plástica. Las placas multipocillo para cultivo celular de 6 pocillos de poliestireno Greiner Bio-One™ CELLSTAR se vuelven hidrófilas, lo que mejora significativamente la adherencia de las células a la superficie plástica.
  • Mejora de la adhesión celular mediante el tratamiento de la superficie física
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables y apirógenas
  • No citotóxicos
  • Alta transparencia y baja autofluorescencia
  • La tapa permite el intercambio de gas con la menor evaporación posible
  • Tapas de posición única para evitar la contaminación cruzada
  • Codificación alfanumérica de pocillos compatible con sistemas automatizados
  • Embalaje fácil de abrir
  • Adecuado para todos los instrumentos comunes y para la automatización
  • Área de crecimiento por pocillo: 9,6 cm²
  • Volumen de trabajo por pocillo: 2 ml - 5 ml
  • Tratamiento de superficie TC
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 16 mL
Color Transparente
Área de cultivo 9,6 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tipo Placa Multi-Pocillos
Volumen de trabajo (métrico) 2 a 5 mL
Número de pocillos 6
Sin ADNasa
Incluye Tapa
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Longitud (métrico) 127,76 mm
Anchura (métrico) 85,48 mm
Altura (métrico) 19 mm