Learn More
Greiner Bio-One Placa de cultivo celular tratada para TC CELLSTAR™ con orificios de ventilación
Proporciona un intercambio de gases uniforme y menor condensación.
352.00€ - 571.00€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Cierre incluido |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Plano |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de trabajo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10664331
|
Greiner Bio-One
628160 |
6 a 7 mL |
407.00€
paquete de 600 |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10283041
|
Greiner Bio-One
627160 |
3 mL |
571.00€
paquete de 740 |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10799711
|
Greiner Bio-One
639160 |
De 25 a 27 ml |
352.00€
paquete de 120 |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10568862
|
Greiner Bio-One
664160 |
De 16 a 17 mL |
425.00€
paquete de 360 |
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Construcción de poliestireno virgen de alta calidad
- Apirógenas
- Sin ARNasa y ADNasa
- Apilable
- Intercambio de gases uniforme y reducción de la condensación
Aplicaciones
- Para una fijación celular óptima
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Redonda | |
Tratamiento físico de superficie | |
Tapa |
Cierre incluido | |
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular |