Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo CELLSTAR™
Fabricados con polipropileno para una excelente resistencia térmica, mecánica y química. Los tubos de ensayo Greiner Bio-One™ CellStar™ se recomiendan para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
Marca:  Greiner Bio-One 210261
Detalles adicionales : Peso : 6.89400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10480623
  • 514.00€ / paquete de 450
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  •  Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Tapón de rosca azul, graduaciones azules y área de escritura blanca
  • Estéril
Especificaciones
Especificaciones
Azul
50 mL
Para el almacenamiento de muestras químicas y biológicas
25/paq.
Cónicos
Natural
Polipropileno
25
Estéril
30 mm
2800 x g