Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación de células CFSE CellTrace™ para citometría de flujo
Código de producto. 15598431
Click to view available options
Suficiente para:
180 reacciones
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15598431
Marca: Invitrogen™ C34570
Edge
Kit de proliferación de células CFSE CellTrace™ para citometría de flujo
El kit de proliferación de células CFSE CellTrace™ se emplea para el etiquetado de células in vitro e in vivo con el fin de determinar varias generaciones mediante una dilución con tintes a través de citometría de flujo.
  • La tinción brillante de rendimiento superior —con un solo pico permite la visualización de múltiples generaciones
  • La estabilidad de la señal a largo plazo —se conserva bien en las células durante varios días tras la tinción
  • No tóxico: la tinción no afecta negativamente al estado de la célula.
  • Protocolo de tinción sencillo y sólido
    Consulte una guía de selección para todos los kits de proliferación de células CellTrace™ para comprobar la citometría de flujo.
    Tinción fluorescente superior
    Un análisis de proliferación mediante dilución con tinte correcto (consulte la figura siguiente) requiere un tinte muy brillante para distinguir células etiquetadas con fluorescencia de las auto-fluorescencias después de varias divisiones celulares. La intensa tinción fluorescente proporcionada por el tinte CFSE CellTrace™ permite visualizar ocho o más generaciones de células proliferantes antes de que la señal se vea desbordada por la auto-fluorescencia celular intrínseca. Una tinción homogénea y coherente da como resultado una variación muy escasa de la fluorescencia entre las células de una población, por lo que pueden observarse generaciones distintivas sin necesidad de complejos programas de software de modelado.
    Retención de la señal a largo plazo
    A diferencia de las tinciones que marcan la membrana lipídica de las células, el colorante CellTrace™ CFSE atraviesa fácilmente la membrana plasmática y se une de manera covalente en el interior de las células donde el colorante fluorescente estable y bien conservado está diseñado para proporcionar una señal coherente, incluso después de varios días dentro del cultivo celular.
    No tóxico
    El colorante CellTrace™ CFSE no tóxico realiza una unión covalente con todas las aminas libres de la superficie y el interior de las células y muestra escasa citotoxicidad; se ha observado un efecto mínimo en la capacidad proliferativa o en la biología de las células. Los investigadores han utilizado el etiquetado CFSE SE para demostrar que las células hematopoyéticas trasplantables proliferan in vitro en respuesta a la estimulación mediante un cóctel de factor de crecimiento.
    Protocolo de tinción sencillo y sólido
    El kit de proliferación de células CellTrace™ CFSE contiene viales prácticos para un solo uso que contienen el colorante seco que permite realizar experimentos a pequeña escala sin necesidad de preparar cantidades excesivas de colorante. Se prepara una solución madre mediante la disolución del contenido de un vial en dimetilsulfóxido (DMSO) anhidro antes del uso. Para teñir 1 ml de células en un medio sin proteínas, se suele emplear 1 μl de esta solución madre. Las células deben teñirse durante 20 minutos a temperatura ambiente mediante una agitación suave. A continuación, un breve lavado con un medio completo eliminará cualquier coorante que pudiera quedar en la solución.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de CellTrace CFSE (polvo liofilizado) y 1 vial de DMSO.
  • Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
  • Descripción Kit de proliferación celular CellTrace™, 20 reacciones, CFSE, sólido, método de detección de fluorescencia, 492/517 nm de longitud de onda de etiquetado/emisión, excitación/tinción de CFSE CellTrace™, almacenamiento de -5 a -30 °C, para su uso con citómetros de flujo
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Kit de proliferación celular
    Tipo de colorante CellTrace™ CFSE
    Emission 488
    Formulario Sólido
    Formato Tubo(s)
    Línea de productos CellTrace
    Cantidad Un kit
    Tipo de reactivo CFSE y compuestos relacionados
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Suficiente para 20 reacciones