Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de celulosa, P.M medio 100000
Código de producto. p-84122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
Código de producto. 10772411
Marca: Thermo Scientific Chemicals 177780250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 9004-35-7 | (C6H7O5)nC2H3O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-35-7
Fórmula molecular (C6H7O5)nC2H3O
Número MDL MFCD00081496
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cellulose acetate
Color Blanco
Forma física Polvo
Índice Merck 14, 1966
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,000 (Average )
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de plástico