Learn More
Advantec MFS™ Filtros de membrana de acetato de celulosa
Membranas de éster de celulosa mixta, adecuadas para análisis microbiológicos de agua, aguas residuales, productos farmacéuticos o bebidas. Los filtros de membrana de éster de celulosa Advantec MFS™ presentan una superficie cuadriculada para el recuento de colonias.
Marca: Advantec MFS™ A045H047A
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.10800kg
Descripción
- Cuadriculado
- Los cuadrados de cuadrícula miden 3,1 mm y representan 1/100 del área de membrana de 47 mm.
- Preesterilizado por EtO
- 100/Paq.
Especificaciones
Blanco | |
Éster de celulosa | |
Estéril | |
Determinación de estreptococos fecales o coliformes | |
Filtro de membrana |
Filtro de membrana | |
0,45 μm | |
9,6 cm2 | |
Paquete de 100 |
Seguridad y manipulación
- mixed cellulose esters membrane filter
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P410-Proteger de la luz del sol.
- P410+P403-Proteger de la luz del sol Almacenar en un lugar bien ventilado.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose, cellulose acetate