Learn More
Macherey-Nagel™ Dedales de extracción de celulosa
Código de producto. 10536101 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
15 mm
22 mm
31 mm
31 mm
Altura (métrico):
80 mm
100 mm
118 mm
180 mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 25
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10536101
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 645004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Minimiza el tiempo de intervención en la extracción. Los dedales de extracción de celulosa Macherey Nagel™ se utilizan para sujetar materiales sólidos de los que se extraerán sustancias con un disolvente adecuado.
  • Fabricado con celulosa pura
  • Se utiliza en los campos del análisis de aire y gases residuales para la recogida de partículas sólidas.
  • La elección de los químicos analíticos que utilizan Soxhlet o extractores automatizados.
Spezifikation
Cantidad 25 paquete
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Material Celulosa
Para utilizar con (aplicación) Análisis de sustancias contaminantes del suelo, análisis de sustancias contaminantes del suelo
Altura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Cartuchos de extracción
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt