Learn More
Sartorius Dedales de extracción de celulosa
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30052900 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Longitud (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Grosor de pared:
1,3 mm
1,5 mm
1,7 mm
1,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) Grosor de pared unitSize
30052900 40 mm 150 mm 1,8 mm paquete de 25
30052893 19 mm 90 mm 1,3 mm paquete de 25
30052914 22 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052895 22 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052920 25 mm 60 mm 1,3 mm paquete de 25
30052910 25 mm 70 mm 1,3 mm paquete de 25
30052897 25 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052924 25 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052921 26 mm 60 mm 1,5 mm paquete de 25
30052899 28 mm 60 mm 1,3 mm paquete de 25
30052913 28 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052894 28 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052922 30 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052904 30 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052919 33 mm 60 mm 1,3 mm paquete de 25
30052912 33 mm 80 mm 1,3 mm paquete de 25
30052909 33 mm 90 mm 1,3 mm paquete de 25
30052892 33 mm 94 mm 1,3 mm paquete de 25
30052915 33 mm 100 mm 1,3 mm paquete de 25
30052917 33 mm 118 mm 1,3 mm paquete de 25
30052896 33 mm 130 mm 1,5 mm paquete de 25
30052898 33 mm 205 mm 1,3 mm paquete de 25
30052907 35 mm 150 mm 1,7 mm paquete de 25
30052902 40 mm 100 mm 1,7 mm paquete de 25
30052908 40 mm 123 mm 1,7 mm paquete de 25
30052923 43 mm 123 mm 1,5 mm paquete de 25
26 options
Código de producto. 30052900
Marca: Sartorius FT1201040150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
  • Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Material Celulosa
Grosor de pared 1,8 mm
Grado C300
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo de producto Cartuchos de extracción