Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Código de producto. p-200102229
Change view
Click to view available options
Incluye:
Guantes
Ninguno
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Incluye unitSize
17916649 Ninguno paquete de 100
17946679 Guantes paquete de 100
2 options
Código de producto. 17916649
Marca: LABPLAS KSS67310DE
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Cellulose Sani-Stick
  • Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Especificaciones
Tipo de producto Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo de medios Neutralizers
Esterilidad Estéril
Incluye Ninguno