Learn More
Eppendorf™ Incubadora de CO2 CellXpert™ C170, 4 puertas, derecha, 230 V UE
La incubadora de CO2 CellXpert™ C170 tiene una alta relación tamaño-capacidad y garantiza una atmósfera uniforme y constante. La cámara sin costuras importa y un diseño sin ventilador facilita su limpieza y la desinfección a alta temperatura 140 °C proporciona una descontaminación eficaz.
Marca: Eppendorf™ 6734000041
11174.29 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Puerta interior con 4 segmentos de puerta, asa derecha, 220 a 240 V, 50-60 Hz
- Fácil limpieza: Cámara sin costuras, fácil desmontaje en 40 s
- Protección eficaz contra la contaminación: Desinfección a alta temperatura de 140 °C (HTD), no requiere filtros HEPA internos para el ventilador
- Uniformidad de temperatura: Innovador concepto de calefacción con varios sensores de temperatura independientes, verificados en 27 puntos dentro de la incubadora según la norma alemana DIN 12880
- Rápida recuperación tras la apertura de puertas: Temperatura y CO2 en menos de 5 min: sin exceso de regulación para la seguridad de las muestras
- Protección mejorada contra vibraciones y turbulencias: sin ventilador interno
- Ahorre dinero: Hasta un 25 % más de espacio utilizable gracias al diseño sin ventilador, sin piezas fungibles internas (por ejemplo, filtros HEPA del ventilador), con un consumo de gas significativamente reducido
- Calidad Eppendorf: diseñada y producida en Hamburgo, Alemania
- Si necesita más opciones (p. ej., control de O2, control de humedad, interior de cobre), desinfección de 180 °C o flexibilidad futura, considere la CellXpert™ C170i
Especificaciones
6,0 pies3 | |
Acero inoxidable | |
Opcional de 0,1 a 20 % | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
ZrO2 (dióxido de circón) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 pulg.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
170 l | |
Sensor de IR | |
UE | |
Pantalla estándar | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 pulg.) |
Título del producto
Eppendorf™ Incubadora de CO2 CellXpert™ C170, 4 puertas, derecha, 230 V UE > 170 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido