Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
14505.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 170 l |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sensor de IR |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +4 °C a 50 °C |
Pantalla | Interfaz táctil VisioNize™ |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16326315
|
Eppendorf™
6731000041 |
UE | Mango de lado derecho |
14505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16346315
|
Eppendorf™
6731000051 |
UE | Mango de lado izquierdo |
14505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Advanced user Interface and front USB-ports
- Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
- New magnetic door locking concept for outer and inner doors
- Seamless chamber, easy disassembling
- 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
- Customizable tasks and alarms
- Standard building management system and VisioNize connected lab
- Vibration and turbulence protection
Especificaciones
170 l | |
Sensor de IR | |
Interfaz táctil VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm |
Acero inoxidable | |
Ambiente +4 °C a 50 °C | |
ZrO2 (dióxido de circonio) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm | |
De 220 a 240 V, 50/60 Hz |