Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human M1 Macrophage Differentiation Kit
For the differentiation of human CD14+ monocytes into M1 macrophages
Marca:  R&D Systems™ CDK012
389.62 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Código de producto. 30001735
  • 495.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Cell Differentiation
1 Kit