Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human NK Cell Expansion Kit
For the expansion of human CD3-CD56+ NK Cells from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Marca: R&D Systems™ CDK015
488.98 EUR hasta el 2024-12-16
Use el código promocional "21630" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Human Killer Cell Base Media 2, NK Cell Expander 1, NK Cell Expander 2, Cell Expander 3, NK Cell Expander 4, NK Cell Expander 5, Reconstitution Buffer 1, Reconstitution Buffer 2, 20X Wash Buffer |
Título del producto
For Research Use Only. Not for use in Humans.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido