Learn More
3M™ Junta de adaptador central, 6896
La junta del adaptador central 3M™ es una pieza de repuesto que se adapta de forma rápida y sencilla. Está especialmente diseñado para la máscara facial completa 3M™ serie 6000.
Marca: 3M™ 7000052122
51.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
- Sustituya una junta del adaptador central desgastada o dañada
- Mantiene los niveles correctos de protección y comodidad
- Diseñado especialmente para su uso con la máscara facial completa reutilizable 3M™ serie 6000
- Rápidos y fáciles de ajustar
- Aumente la vida útil efectiva de su equipo
Especificaciones
No | |
Junta de adaptador central |